32957
Cresyl diphenyl phosphate
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Diphenyl cresyl phosphate
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
descrição
mixture of isomers
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1cccc(OP(=O)(Oc2ccccc2)Oc3ccccc3)c1
InChI
1S/C19H17O4P/c1-16-9-8-14-19(15-16)23-24(20,21-17-10-4-2-5-11-17)22-18-12-6-3-7-13-18/h2-15H,1H3
chave InChI
FJKVRVFGUXMMAO-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
464.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
240 °C - open cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?