32730
1,4-Diaminoanthraquinone
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
grau
technical
Ensaio
≥90% (HPLC)
pf
~260 °C
265-269 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
Nc1ccc(N)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C14H10N2O2/c15-9-5-6-10(16)12-11(9)13(17)7-3-1-2-4-8(7)14(12)18/h1-6H,15-16H2
chave InChI
FBMQNRKSAWNXBT-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
644.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
340 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)