32702
4-(1-Ethyl-1-methylhexyl)phenol
analytical standard
Sinônimo(s):
3M3-Nonylphenol isomer, 4-(3-Methyl-3-octyl)phenol
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
environmental
Formato
neat
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCC(C)(CC)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C15H24O/c1-4-6-7-12-15(3,5-2)13-8-10-14(16)11-9-13/h8-11,16H,4-7,12H2,1-3H3
chave InChI
QQKQQJZGUCFUPP-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
It may be used as an analytical standard for the determination of the analyte in river sediment samples by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).[3]
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)