32555
Xylazine-d6
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-(2,6-Dimethyl-d6-phenylamino)-5,6-dihydro-4H-thiazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
[2H]C([2H])([2H])c1cccc(c1NC2=NCCCS2)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C12H16N2S/c1-9-5-3-6-10(2)11(9)14-12-13-7-4-8-15-12/h3,5-6H,4,7-8H2,1-2H3,(H,13,14)/i1D3,2D3
chave InChI
BPICBUSOMSTKRF-WFGJKAKNSA-N
Aplicação
- Rat brain samples by liquid-liquid extraction (LLE) and gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
- Water samples by isotope-dilution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?