Documentos
32546
Supelco
Sulfaquinoxaline-(phenyl-13C6)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(2-quinoxalinyl)benzene-13C6-sulfonamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C813C6H12N4O2S
Número CAS:
Peso molecular:
306.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
alteração de massa
M+6
cadeia de caracteres SMILES
N[13c]1[13cH][13cH][13c]([13cH][13cH]1)S(=O)(=O)Nc2cnc3ccccc3n2
InChI
1S/C14H12N4O2S/c15-10-5-7-11(8-6-10)21(19,20)18-14-9-16-12-3-1-2-4-13(12)17-14/h1-9H,15H2,(H,17,18)/i5+1,6+1,7+1,8+1,10+1,11+1
chave InChI
NHZLNPMOSADWGC-ZKNJAXNHSA-N
Descrição geral
Chemical structure: sulfonamide
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.