32443
Carboxyibuprofen
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-[4-(2-Carboxypropyl)phenyl]propionic acid, 3-[4-(1-Carboxyethyl)phenyl]-2-methylpropionic acid
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(Cc1ccc(cc1)C(C)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C13H16O4/c1-8(12(14)15)7-10-3-5-11(6-4-10)9(2)13(16)17/h3-6,8-9H,7H2,1-2H3,(H,14,15)(H,16,17)
chave InChI
DIVLBIVDYADZPL-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?