32428
Orysastrobin
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(2E)-2-(Methoxyimino)-2-{2-[(3E,5E,6E)-5-(methoxyimino)-4,6-dimethyl-2,8-dioxa-3,7-diazanona-3,6-dien-1-yl]phenyl}-N-methylacetamide
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CNC(=O)C(=N\OC)\c1ccccc1CO\N=C(C)\C(=N\OC)\C(C)=N\OC
InChI
1S/C18H25N5O5/c1-12(20-25-4)16(22-26-5)13(2)21-28-11-14-9-7-8-10-15(14)17(23-27-6)18(24)19-3/h7-10H,11H2,1-6H3,(H,19,24)/b20-12+,21-13+,22-16+,23-17+
chave InChI
JHIPUJPTQJYEQK-ZLHHXESBSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Rice samples by high performance liquid chromatography equipped with ultraviolet (HPLC-UV) detection and LC coupled to tandem mass spectrometry (MS/MS) with electrospray ionization (ESI) and selected reaction monitoring (SRM) detection.
- Food samples by atmospheric-pressure solids-analysis probe (ASAP) as well as desorption electrospray ionization-mass spectrometry (DESI-MS) techniques.
- Hot pepper (Capsicum annuum L.) samples by modified QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe) method, followed by analysis using LC-MS/MS with SRM detection.
Produtos recomendados
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?