Documentos Principais
32388
Supelco
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) (+)-tartrate salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(±)-Metoprolol-(isopropyl-d7) hemi-(+)-tartrate salt
Selecione um tamanho
10 MG
R$ 3.770,00
R$ 3.770,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
10 MG
R$ 3.770,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C30D14H36N2O6 · C4H6O6
Número CAS:
Peso molecular:
698.90
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
R$ 3.770,00
Previsão de entrega em17 de abril de 2025
Solicite uma grande encomenda
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical
veterinary
Formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC1=CC=C(CCOC)C=C1.OC([C@H](O)[C@@H](O)C(O)=O)=O.OC(CNC([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])COC2=CC=C(CCOC)C=C2
InChI
1S/2C15H25NO3.C4H6O6/c2*1-12(2)16-10-14(17)11-19-15-6-4-13(5-7-15)8-9-18-3;5-1(3(7)8)2(6)4(9)10/h2*4-7,12,14,16-17H,8-11H2,1-3H3;1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10)/t;;1-,2-/m..1/s1/i2*1D3,2D3,12D;
chave InChI
YGULWPYYGQCFMP-UGWAQTNBSA-N
Categorias relacionadas
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Repr. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Magda Caban et al.
Analytical methods : advancing methods and applications, 12(30), 3854-3864 (2020-07-24)
The study aimed to show the limitations and advantages of the use of stable isotope labeled internal standards (SILISs) for the quantification of small polar compounds (ibuprofen, diclofenac, metoprolol, bisphenol A, 17β-estradiol) in water samples by GC/MS with selected ion