Documentos
32385
Supelco
4-Acetamido-d3-antipyrine
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N-(2,3-Dihydro-1,5-dimethyl-3-oxo-2-phenyl-1H-pyrazol-4-yl)acetamide-2,2,2-d3
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C13D3H12N3O2
Número CAS:
Peso molecular:
248.30
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
O=C1C(NC(C([2H])([2H])[2H])=O)=C(C)N(C)N1C2=CC=CC=C2
InChI
1S/C13H15N3O2/c1-9-12(14-10(2)17)13(18)16(15(9)3)11-7-5-4-6-8-11/h4-8H,1-3H3,(H,14,17)/i2D3
chave InChI
OIAGWXKSCXPNNZ-BMSJAHLVSA-N
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.