Key Documents
32378
Supelco
Methapyrilene-(dimethyl-d6) fumarate salt
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
N,N-Dimethyl-d6-N′-(2-pyridyl)- N′-(2-thienylmethyl)-1,2-ethandiamine fumarate salt (1:1)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14D6H13N3S · C4H4O4
Número CAS:
Peso molecular:
383.49
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(O)/C=C/C(O)=O.[2H]C([2H])([2H])N(C([2H])([2H])[2H])CCN(CC1=CC=CS1)C2=NC=CC=C2
InChI
1S/C14H19N3S.C4H4O4/c1-16(2)9-10-17(12-13-6-5-11-18-13)14-7-3-4-8-15-14;5-3(6)1-2-4(7)8/h3-8,11H,9-10,12H2,1-2H3;1-2H,(H,5,6)(H,7,8)/b;2-1+/i1D3,2D3;
chave InChI
GYIUBPDECOMZDC-FEYLKBJGSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbones
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)