32280
Diethylene glycol monomethyl ether
purum, ≥99.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(2-Methoxyethoxy)ethanol, Methyldiglycol
About This Item
densidade de vapor
4.14 (vs air)
pressão de vapor
0.2 mmHg
grau
purum
Ensaio
≥99.0% (GC)
Lim. expl.
0.34-6.3 % (lit.)
índice de refração
n20/D 1.426
pb
190-194 °C (lit.)
pf
-70 °C (lit.)
densidade
1.020 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
COCCOCCO
InChI
1S/C5H12O3/c1-7-4-5-8-3-2-6/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
SBASXUCJHJRPEV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
188.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
87 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?