Documentos Principais
32179
Supelco
Albendazole sulfone-(methyl-d3)
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Methyl-d3 [5-(propylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12D3H12N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
300.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(OC([2H])([2H])[2H])NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(CCC)(=O)=O)=C2
InChI
1S/C12H15N3O4S/c1-3-6-20(17,18)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)19-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)/i2D3
chave InChI
CLSJYOLYMZNKJB-BMSJAHLVSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazardEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)