32168
Aminotriclabendazole hydrochloride
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
5-Chloro-6-(2,3-dichlorophenoxy)-1H-benzoimidazol-2-ylamine monohydrochloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
NC1=NC(C=C2Cl)=C(N1)C=C2OC3=C(Cl)C(Cl)=CC=C3.Cl
InChI
1S/C13H8Cl3N3O.ClH/c14-6-2-1-3-10(12(6)16)20-11-5-9-8(4-7(11)15)18-13(17)19-9;/h1-5H,(H3,17,18,19);1H
chave InChI
VIRKTPJWYSJBRP-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?