Documentos
32165
Supelco
Cyclopentylalbendazole sulfone
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
(5-Cyclopentanesulfonyl-1H-benzoimidazol-2-yl)carbamic acid methyl ester, Methyl [5-(cyclopentylsulfonyl)-1H-benzimidazol-2-yl]carbamate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C14H17N3O4S
Número CAS:
Peso molecular:
323.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
veterinary
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
O=C(NC1=NC2=C(N1)C=CC(S(C3CCCC3)(=O)=O)=C2)OC
InChI
1S/C14H17N3O4S/c1-21-14(18)17-13-15-11-7-6-10(8-12(11)16-13)22(19,20)9-4-2-3-5-9/h6-9H,2-5H2,1H3,(H2,15,16,17,18)
chave InChI
CVTDOSIDYZQTSN-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.