32122
5′-Hydroxypiroxicam
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Hydroxy-N-(5-hydroxy-2-pyridyl)-2-methyl-2H-1,2-benzothiazine-3-carboxamide 1,1-dioxide
About This Item
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CN1C(C(=O)Nc2ccc(O)cn2)=C(O)c3ccccc3S1(=O)=O
InChI
1S/C15H13N3O5S/c1-18-13(15(21)17-12-7-6-9(19)8-16-12)14(20)10-4-2-3-5-11(10)24(18,22)23/h2-8,19-20H,1H3,(H,16,17,21)
chave InChI
CCKOORANQAQKKV-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 3 Oral
Código de classe de armazenamento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)