Documentos Principais
32109
Supelco
Prothipendyl-(dimethyl-d6) oxalate
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
10-{3-[Di(methyl-d3)amino]propyl}-10H-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazine oxalate salt, N,N-Di(methyl-d3)-3-pyrido[3,2-b][1,4]benzothiazin-10-ylpropan-1-amine oxalate salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C16D6H13N3S · C2H2O4
Peso molecular:
381.48
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)C(O)=O.CN(C)CCCN1c2ccccc2Sc3cccnc13
Descrição geral
Prothipendyl-(dimethyl-d6) oxalate is a high purity veterinary drug standard used for the determination of the active ingredients of the drug in processed food of animal origin.
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Lamentamos, não temos COA para este produto disponíveis online no momento.
Visite a Biblioteca de Documentos
Ying Guo et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 26(17) (2021-09-11)
A novel class of styryl sulfones were designed and synthesized as CAPE derivatives by our work team, which showed a multi-target neuroprotective effect, including antioxidative and anti-neuroinflammatory properties. However, the underlying mechanisms remain unclear. In the present study, the anti-Parkinson's