32091
Sulfamonomethoxine
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
4-Amino-N-(6-methoxy-4-pyrimidinyl)benzenesulfonamide, 4-Methoxy-6-sulfanilamidopyrimidine, N1-(6-Methoxy-4-pyrimidinyl)sulfanilamide, SMM
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤3.0% water
aplicação(ões)
clinical testing
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(NS(=O)(=O)c2ccc(N)cc2)ncn1
InChI
1S/C11H12N4O3S/c1-18-11-6-10(13-7-14-11)15-19(16,17)9-4-2-8(12)3-5-9/h2-7H,12H2,1H3,(H,13,14,15)
chave InChI
WMPXPUYPYQKQCX-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Aplicação
- Tissues, milk and eggs of food-producing animals by ultrasound-assisted extraction (UAE) and liquid chromatography combined with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).
- Food samples of animal origin by QuEChERS (quick, easy, cheap, effective, rugged and safe) extraction procedure, SOSLE (salting-out supported liquid extraction) method and nanoflow liquid chromatography high resolution mass spectrometry (LC-HRMS).
- Bovine muscles by hydrophilic interaction liquid chromatography (HILIC) combined with LC-MS/MS.
- Commercial eggs by liquid-liquid extraction (LLE), hybrid solid-phase extraction (SPE) and LC-MS/MS.
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?