Documentos Principais
320692
Sigma-Aldrich
3,3′-Dimethyloxacarbocyanine iodide
98%
Sinônimo(s):
3-Methyl-2-(3-[3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene]-1-propenyl)-benzoxazolium iodide, 3-Methyl-2-[3-(3-methyl-2(3H)-benzoxazolylidene)-1-propenyl]benzoxazolium iodide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H17IN2O2
Número CAS:
Peso molecular:
432.25
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
98%
pf
262 °C (dec.) (lit.)
λmax
482 nm
cadeia de caracteres SMILES
[I-].CN1C(Oc2ccccc12)=C\C=C\c3oc4ccccc4[n+]3C
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)