Documentos Principais
32066
Supelco
Amicarthiazol
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-4-methyl-1,3-thiazole-5-carboxanilide, 2-Amino-4-methyl-N-phenyl-5-thiazolecarboxamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C11H11N3OS
Número CAS:
Peso molecular:
233.29
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
Cc1nc(N)sc1C(=O)Nc2ccccc2
InChI
1S/C11H11N3OS/c1-7-9(16-11(12)13-7)10(15)14-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,1H3,(H2,12,13)(H,14,15)
chave InChI
CACOMUHPQMDEJQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Wen-jun Gui et al.
Journal of chromatography. B, Analytical technologies in the biomedical and life sciences, 972, 102-110 (2014-12-03)
A reliable and rapid method has been optimized to determine the residue of amicarthiazol in soil and environmental water samples. After extraction and evaporation, the extraction was carried out with solid phase extraction (SPE) cleanup using HLB cartridge (only soil