31715
Hexachloroethane
VETRANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
Perchloroethane
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
densidade de vapor
8.16 (vs air)
pressão de vapor
0.4 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
VETRANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
pf
183-185 °C (dec.) (lit.)
densidade
2.091 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
ClC(Cl)(Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C2Cl6/c3-1(4,5)2(6,7)8
chave InChI
VHHHONWQHHHLTI-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?