31554
Deltamethrin solution
100 ng/μL in cyclohexane, PESTANAL®, analytical standard
About This Item
grau
analytical standard
linha de produto
PESTANAL®
concentração
100 ng/μL in cyclohexane
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
[H][C@]1(\C=C(\Br)Br)[C@@H](C(=O)O[C@H](C#N)c2cccc(Oc3ccccc3)c2)C1(C)C
InChI
1S/C22H19Br2NO3/c1-22(2)17(12-19(23)24)20(22)21(26)28-18(13-25)14-7-6-10-16(11-14)27-15-8-4-3-5-9-15/h3-12,17-18,20H,1-2H3/t17-,18+,20-/m0/s1
chave InChI
OWZREIFADZCYQD-NSHGMRRFSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-0.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-18 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)