Documentos Principais
31481-M
Sigma-Aldrich
Sulfato de sódio
Sodium sulfate
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., anhydrous, ≥99.0%
About This Item
Fórmula linear:
Na2SO4
Número CAS:
Peso molecular:
142.04
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.0%
Formulário:
crystalline
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
USP/NF
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
crystalline
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (by ICP-OES)
≤0.01% in water insoluble matters
≤0.03% free alkali (as NaOH)
≤0.05% free acid (as H2SO4)
≤5 ppm total nitrogen (N)
perda
≤0.5% loss on ignition, 800 °C
pH
5.2-8.0 (20 °C, 5%)
pf
884 °C (lit.)
densidade
2.68 g/mL at 25 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤10 ppm
phosphate (PO43-): ≤0.001%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤20 ppm
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤25 ppm
adequação
complies for appearance of solution
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
chave InChI
PMZURENOXWZQFD-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
NaSO4 can also be used as a drying agent in organic synthesis for the removal of traces of water from organic extracts.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review