Documentos Principais
31256
Supelco
Haloxyfop-2-ethoxyethyl
PESTANAL®, analytical standard
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H19ClF3NO5
Número CAS:
Peso molecular:
433.81
Beilstein:
8397167
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
environmental
Formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CCOCCOC(=O)C(C)Oc1ccc(Oc2ncc(cc2Cl)C(F)(F)F)cc1
InChI
1S/C19H19ClF3NO5/c1-3-26-8-9-27-18(25)12(2)28-14-4-6-15(7-5-14)29-17-16(20)10-13(11-24-17)19(21,22)23/h4-7,10-12H,3,8-9H2,1-2H3
chave InChI
MIJLZGZLQLAQCM-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Haloxyfop-2-ethoxyethyl may be used as a reference standard for the determination of haloxyfop-2-ethoxyethyl in food samples by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry (LC-MS/MS).[1]
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Informações legais
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
>212.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
> 100 °C
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Multiresidue liquid chromatography tandem mass spectrometry determination of 52 non gas chromatography-amenable pesticides and metabolites in different food commodities.
Hernandez F, et al.
Journal of Chromatography A, 1109(2), 242-252 (2006)