31229
Terbuthylazin-desethyl
PESTANAL®, analytical standard
Sinônimo(s):
2-Amino-4-tert-butylamino-6-chloro-1,3,5-triazine, Desethylterbutylazine
About This Item
Produtos recomendados
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
PESTANAL®
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
aplicação(ões)
agriculture
clinical
environmental
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
CC(C)(C)Nc1nc(N)nc(Cl)n1
InChI
1S/C7H12ClN5/c1-7(2,3)13-6-11-4(8)10-5(9)12-6/h1-3H3,(H3,9,10,11,12,13)
chave InChI
LMKQNTMFZLAJDV-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?