Documentos
309125
Sigma-Aldrich
Barium peroxide
−325 mesh, 95%
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BaO2
Número CAS:
Peso molecular:
169.33
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38110504
ID de substância PubChem:
Ensaio
95%
adequação da reação
reagent type: oxidant
tamanho de partícula
−325 mesh
cadeia de caracteres SMILES
[Ba++].[O-][O-]
InChI
1S/Ba.O2/c;1-2/q+2;-2
chave InChI
ZJRXSAYFZMGQFP-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)