30614
Hidróxido de potássio
puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, ≥85%, ≤0.002% Na, pellets
Sinônimo(s):
Potassa cáustica
About This Item
grau
ACS reagent
puriss. p.a.
Agency
reag. ISO
pressão de vapor
1 mmHg ( 719 °C)
Ensaio
≥85%
forma
pellets
Impurezas
≤0.0003% total nitrogen (N)
≤0.002% Na
≤1% K2CO3
pf
361 °C (lit.)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg
phosphate (PO43-): ≤5 mg/kg
silicate (as SiO2): ≤20 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤5 mg/kg
traços de cátion
Al: ≤2 mg/kg
Ca: ≤5 mg/kg
Cd: ≤0.1 mg/kg
Cu: ≤1 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
Mn: ≤0.5 mg/kg
Na: ≤20 mg/kg
Ni: ≤1 mg/kg
Pb: ≤1 mg/kg
Zn: ≤1 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
[OH-].[K+]
InChI
1S/K.H2O/h;1H2/q+1;/p-1
chave InChI
KWYUFKZDYYNOTN-UHFFFAOYSA-M
Outras notas
A -D suffix exists for administrative purposes only.
All -D packages are 100% the same product, same quality, same specification as the package sizes previously sold without a -D.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?