Documentos Principais
30371
Supelco
Benzoate Ionophore I
Selectophore, function tested
Sinônimo(s):
N,N′,N″,N″′,N″″,N″″′-Hexakisdecyl[dibenzo[klm,z(aa)(ab)]-1,5,9,16,20,24-hexaazacyclotriacontane-1,5,9,16,20,24-hexayl]hexaacetamide
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C100H184N12O6
Número CAS:
Peso molecular:
1650.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
26111700
ID de substância PubChem:
linha de produto
Selectophore
cadeia de caracteres SMILES
CCCCCCCCCCNC(=O)CN1CCCN(CC(=O)NCCCCCCCCCC)Cc2ccc(CN(CCCN(CCCN(CC(=O)NCCCCCCCCCC)Cc3ccc(CN(CCC1)CC(=O)NCCCCCCCCCC)cc3)CC(=O)NCCCCCCCCCC)CC(=O)NCCCCCCCCCC)cc2
InChI
1S/C100H184N12O6/c1-7-13-19-25-31-37-43-49-67-101-95(113)85-107-73-55-77-109(87-97(115)103-69-51-45-39-33-27-21-15-9-3)81-91-59-63-93(64-60-91)83-111(89-99(117)105-71-53-47-41-35-29-23-17-11-5)79-57-75-108(86-96(114)102-68-50-44-38-32-26-20-14-8-2)76-58-80-112(90-100(118)106-72-54-48-42-36-30-24-18-12-6)84-94-65-61-92(62-66-94)82-110(78-56-74-107)88-98(116)104-70-52-46-40-34-28-22-16-10-4/h59-66H,7-58,67-90H2,1-6H3,(H,101,113)(H,102,114)(H,103,115)(H,104,116)(H,105,117)(H,106,118)
chave InChI
DGWPXUIFCNZAMC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Potentiometric Response of Liquid Membrane Electrode Incorporated with Macrocyclic Polyamine towards Benzoate.
Bulgariu, L., et al.
Analytical Letters, 36, 1325-1334 (2003)