Ensaio
≥99.5% (iodometric)
Impurezas
≤0.0005% heavy metals (as Pb)
≤0.0005% iodine (I)
resíduo de ignição
≤0.01% (as SO4)
traços de ânion
bromide, chloride (as Cl-): ≤100 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
traços de cátion
Fe: ≤10 mg/kg
cadeia de caracteres SMILES
OI(=O)=O
InChI
1S/HIO3/c2-1(3)4/h(H,2,3,4)
chave InChI
ICIWUVCWSCSTAQ-UHFFFAOYSA-N
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Ox. Sol. 2 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)