Documentos Principais
30230
Sigma-Aldrich
L-Cystine bisallyl ester di(p-toluenesulfonate) salt
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
About This Item
Fórmula linear:
CH2=CHCH2OCOCH(NH2)CH2SSCH2CH(NH2)COOCH2CH=CH2.2C7H8O3S
Número CAS:
Peso molecular:
664.83
Beilstein:
7966375
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de substância PubChem:
Ensaio
≥95.0% (sum of enantiomers, TLC)
atividade óptica
[α]20/D −11.5±1°, c = 3% in methanol
pf
175-180 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O.Cc2ccc(cc2)S(O)(=O)=O.N[C@@H](CSSC[C@H](N)C(=O)OCC=C)C(=O)OCC=C
Outras notas
Used in peptide and N-glycopeptide synthesis; the ester is selectively deblocked with (Ph3P)3RhCl
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
H. Waldmann et al.
Liebigs Ann. Chem., 1712-1712 (1983)