Key Documents
30194
Supelco
m-Tolualdehyde
analytical standard
Sinônimo(s):
3-Methylbenzaldehyde
About This Item
Fórmula linear:
CH3C6H4CHO
Número CAS:
Peso molecular:
120.15
Beilstein:
741964
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
85151701
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Ensaio
≥97.0% (GC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
índice de refração
n20/D 1.541 (lit.)
n20/D 1.542
pb
199 °C (lit.)
80-82 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.021 g/mL at 20 °C
1.019 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
formato
neat
cadeia de caracteres SMILES
[H]C(=O)c1cccc(C)c1
InChI
1S/C8H8O/c1-7-3-2-4-8(5-7)6-9/h2-6H,1H3
chave InChI
OVWYEQOVUDKZNU-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
181.4 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
83 °C - closed cup
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)