Documentos
30147
Supelco
Primulaverin
analytical standard
Sinônimo(s):
5-Methoxy-2-[(6-O-β-D-xylopyranosyl-β-D-glucopyranosyl)oxy]benzoic acid methyl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C20H28O13
Número CAS:
Peso molecular:
476.43
Beilstein:
67263
Código UNSPSC:
85151701
NACRES:
NA.24
grau
analytical standard
Nível de qualidade
Ensaio
≥98.0% (HPLC)
prazo de validade
limited shelf life, expiry date on the label
técnica(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impurezas
≤5.0% water
aplicação(ões)
food and beverages
formato
neat
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
COC(=O)c1cc(OC)ccc1O[C@@H]2OC(CO[C@@H]3OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C20H28O13/c1-28-8-3-4-11(9(5-8)18(27)29-2)32-20-17(26)15(24)14(23)12(33-20)7-31-19-16(25)13(22)10(21)6-30-19/h3-5,10,12-17,19-26H,6-7H2,1-2H3/t10-,12-,13+,14-,15+,16-,17-,19+,20-/m1/s1
chave InChI
CDWVFJJMYKSVHM-HSMQXHTESA-N
Aplicação
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.