29780
Ethyl 2-oxocyclopentanecarboxylate
purum, ≥97.0% (GC)
Sinônimo(s):
2-(Ethoxycarbonyl)cyclopentanone, Ethyl cyclopentanone-2-carboxylate
About This Item
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.452 (lit.)
n20/D 1.453
p.e.
102-104 °C/11 mmHg (lit.)
densidade
1.054 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOC(=O)C1CCCC1=O
InChI
1S/C8H12O3/c1-2-11-8(10)6-4-3-5-7(6)9/h6H,2-5H2,1H3
chave InChI
JHZPNBKZPAWCJD-UHFFFAOYSA-N
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
170.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
77 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)