Documentos
29565
Sigma-Aldrich
Cyclononanone
purum, ≥97.0% (GC)
About This Item
Fórmula linear:
C9H16(=O)
Número CAS:
Peso molecular:
140.22
Beilstein:
1280879
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (GC)
índice de refração
n20/D 1.477 (lit.)
pb
95-97 °C/18 mmHg (lit.)
pf
24-26 °C (lit.)
densidade
0.959 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=C1CCCCCCCC1
InChI
1S/C9H16O/c10-9-7-5-3-1-2-4-6-8-9/h1-8H2
chave InChI
BAUZLFKYYIVGPM-UHFFFAOYSA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)