Documentos Principais
29285
Sigma-Aldrich
(R)-(−)-1-Cyclohexylethylamine
purum, ≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
Sinônimo(s):
(R)-(−)-α-Methylcyclohexanemethylamine
About This Item
Fórmula linear:
C6H11CH(CH3)NH2
Número CAS:
Peso molecular:
127.23
Beilstein:
2935070
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
ID de substância PubChem:
grau
purum
Ensaio
≥98.0% (sum of enantiomers, GC)
atividade óptica
[α]20/D -3.8±0.3°, neat
pureza óptica
enantiomeric ratio: ≥99.0:1.0
índice de refração
n20/D 1.463
p.e.
177-178 °C (lit.)
densidade
0.866 g/mL at 20 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
C[C@@H](N)C1CCCCC1
InChI
1S/C8H17N/c1-7(9)8-5-3-2-4-6-8/h7-8H,2-6,9H2,1H3/t7-/m1/s1
chave InChI
XBWOPGDJMAJJDG-SSDOTTSWSA-N
Outras notas
Chiral auxiliary; used for preparing chiral polymethacrylamides, which are employed as stationary phases for the liquid-chromatographic resolution of racemic amides ; Preparation of polyamides bound to silica gel for HPLC which are pressure-stable
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
125.6 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
52 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
G. Blaschke et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 98, 808-808 (1986)
G. Blaschke
Journal of Liquid Chromatography, 9, 341-341 (1986)