Documentos Principais
284912
Sigma-Aldrich
Sulforhodamine 101 hydrate
Dye content ~95 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C31H30N2O7S2 · xH2O
Número CAS:
Peso molecular:
606.71 (anhydrous basis)
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, ~95%
λmax
576 nm
cadeia de caracteres SMILES
O.OS(=O)(=O)c1ccc(c(c1)S([O-])(=O)=O)C2=C3C=C4CCC[N+]5=C4C(CCC5)=C3Oc6c7CCCN8CCCc(cc26)c78
InChI
1S/C31H30N2O7S2.H2O/c34-41(35,36)20-9-10-21(26(17-20)42(37,38)39)27-24-15-18-5-1-11-32-13-3-7-22(28(18)32)30(24)40-31-23-8-4-14-33-12-2-6-19(29(23)33)16-25(27)31;/h9-10,15-17H,1-8,11-14H2,(H-,34,35,36,37,38,39);1H2
chave InChI
JFDOOLXVXSTXQQ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Suitable as laser dye
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)