27827
Poly(vinyl chloride-co-vinyl acetate-co-vinyl alcohol)
Selectophore™, 91% vinyl chloride – 3% vinyl acetate – 6% vinyl alcohol
Sinônimo(s):
Copolymer of vinyl chloride, vinyl acetate and vinyl alcohol
About This Item
Produtos recomendados
grau
for ion-selective electrodes
Nível de qualidade
linha de produto
Selectophore™
Formulário
powder
peso molecular
Mr ~24500
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)