Documentos Principais
270172
Supelco
Gel de sílica
−200 mesh
About This Item
Número CAS:
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
23201100
ID de substância PubChem:
tamanho de partícula
−200 mesh
p.e.
2230 °C
pf
>1600 °C
cadeia de caracteres SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
chave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
Chromatographic grade
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
nwg
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)