Documentos Principais
26850
Sigma-Aldrich
Cholesteryl oleate
≥99.0% (TLC)
Sinônimo(s):
3β-Hydroxy-5-cholestene 3-oleate, 5-Cholesten-3β-ol 3-oleate, Cholesteryl cis-9-octadecenoate, Oleic acid cholesteryl ester
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C45H78O2
Número CAS:
Peso molecular:
651.10
Beilstein:
2343071
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Ensaio
≥99.0% (TLC)
pf
44-47 °C (lit.)
48-50 °C
solubilidade
chloroform: 0.1 g/mL, clear, colorless
cadeia de caracteres SMILES
[H]\C(CCCCCCCC)=C(/[H])CCCCCCCC(=O)O[C@H]1CC[C@@]2(C)C(C1)=CC[C@]3([H])[C@]2([H])CC[C@]4(C)[C@]([H])(CC[C@@]34[H])[C@H](C)CCCC(C)C
InChI
1S/C45H78O2/c1-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-25-43(46)47-38-30-32-44(5)37(34-38)26-27-39-41-29-28-40(36(4)24-22-23-35(2)3)45(41,6)33-31-42(39)44/h14-15,26,35-36,38-42H,7-13,16-25,27-34H2,1-6H3/b15-14-/t36-,38+,39+,40-,41+,42+,44+,45-/m1/s1
chave InChI
RJECHNNFRHZQKU-RMUVNZEASA-N
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)