Documentos Principais
26745-U
7000 series repair kits
for use with Hamilton 7105 KH
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
Materiais
bevel tip stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
24 ga (bevel tip)
descrição
7105KH
Características
(Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 17893
agulha C
70 mm (2.75 in.)
volume
5 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 7105 KH
Descrição geral
Kit includes needle, plunger wire, ferrule, and instructions.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)