Documentos Principais
26163
Hamilton® plunger assemblies with tips for series 1000, 1700, and 1800
for use with Hamilton 1010-LT-LTN-RN-TLL, pkg of 1 ea
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
PTFE plunger tip
tamanho
10 mL
descrição
1010 LT-LTN-RN-TLL
Características
Includes plunger tip, plunger and O-ring (if required).
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 13231
compatibilidade
for use with Hamilton 1010-LT-LTN-RN-TLL
Descrição geral
For field repair of Hamilton Series 1000, 1700 and 1800 syringes.
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)