25410
2-Chloro-4-nitrobenzoic acid
technical, ≥90% (HPLC)
About This Item
grau
technical
Ensaio
≥90% (HPLC)
pf
136-140 °C (lit.)
136-140 °C
solubilidade
methanol: soluble 0.5 g/10 mL, very faintly turbid, faintly yellow-green
cadeia de caracteres SMILES
OC(=O)c1ccc(cc1Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C7H4ClNO4/c8-6-3-4(9(12)13)1-2-5(6)7(10)11/h1-3H,(H,10,11)
chave InChI
QAYNSPOKTRVZRC-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Certificados de análise (COA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.