Documentos Principais
25220
Sigma-Aldrich
4-Chloro-1-methylpiperidine hydrochloride
technical, ≥97.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H12ClN · HCl
Número CAS:
Peso molecular:
170.08
Beilstein:
3677071
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
ID de substância PubChem:
grau
technical
Ensaio
≥97.0% (AT)
pf
158-162 °C (lit.)
158-162 °C
cadeia de caracteres SMILES
Cl[H].CN1CCC(Cl)CC1
InChI
1S/C6H12ClN.ClH/c1-8-4-2-6(7)3-5-8;/h6H,2-5H2,1H3;1H
chave InChI
QDOJNWFOCOWAPO-UHFFFAOYSA-N
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)