Documentos Principais
24581
Hamilton® GASTIGHT® syringe, removable needle
1701ASRN, volume 10 μL, needle size 23s-26s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.), pkg of 1 ea
Sinônimo(s):
Hamilton® Autosampler Syringe 1701ASRN, 10μL, 23s-26s, for HP7673
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
Materiais
cone tip stainless steel needle (point style 1)
tamanho da agulha
23s-26s ga (cone tip)
Características
needle type ASRN (removable needle)
syringe type Gastight
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 80089
agulha C
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
temperatura de armazenamento
2-8°C
Informações legais
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)