Documentos Principais
235628
Sigma-Aldrich
Vanillin azine
99%
About This Item
Fórmula linear:
[4-(HO)C6H3-3-(OCH3)CH=N-]2
Número CAS:
Peso molecular:
300.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
Ensaio
99%
Formulário
powder, crystals or chunks
pf
179-181 °C (lit.)
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
room temp
cadeia de caracteres SMILES
COc1cc(ccc1O)\C=N\N=C\c2ccc(O)c(OC)c2
InChI
1S/C16H16N2O4/c1-21-15-7-11(3-5-13(15)19)9-17-18-10-12-4-6-14(20)16(8-12)22-2/h3-10,19-20H,1-2H3/b17-9+,18-10+
chave InChI
GGQDJSIYHIRXDW-BEQMOXJMSA-N
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)