Key Documents
235482
Sigma-Aldrich
Chlorophenol Red sodium salt
Dye content 70 %
Sinônimo(s):
3′,3′′-Dichlorophenolsulfonephthalein sodium salt
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C19H11Cl2NaO5S
Número CAS:
Peso molecular:
445.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
ID de substância PubChem:
composição
Dye content, 70%
λmax
575 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].Oc1ccc(cc1Cl)C(=C2\C=CC(=O)C(Cl)=C2)\c3ccccc3S([O-])(=O)=O
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)