Documentos
23510
Sigma-Aldrich
2-Chloro-1,3,2-benzodioxaborole
purum, ≥97.0% (AT)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C6H4BClO2
Número CAS:
Peso molecular:
154.36
Beilstein:
2093985
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
grau
purum
Ensaio
≥97.0% (AT)
pf
56-58 °C (lit.)
56-58 °C
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
chave InChI
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
Outras notas
Reagent for the selective cleavage of many protecting groups (e.g. MEM-ethers, Z-amines, BOC-amines etc); Transformation of urethanes into isocyanates
substituído por
Nº do produto
Descrição
Preços
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
V.L.K. Valli et al.
The Journal of Organic Chemistry, 60, 257-257 (1995)
R.K. Boeckmann et al.
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)