Documentos Principais
21886
Sigma-Aldrich
5(6)-Carboxy-2′,7′-dichlorofluorescein diacetate N-succinimidyl ester
for fluorescence, ≥85% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H17Cl2NO11
Número CAS:
Peso molecular:
626.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
grau
for fluorescence
Ensaio
≥85% (HPLC)
pf
≥220 °C (lit.)
solubilidade
DMF: soluble
DMSO: soluble
methanol: soluble
fluorescência
λex 470 nm; λem 529 nm in 0.1 M Tris pH 8.0 (esterase)
temperatura de armazenamento
−20°C
cadeia de caracteres SMILES
CC(=O)Oc1cc2Oc3cc(OC(C)=O)c(Cl)cc3C4(OC(=O)c5cc(ccc45)C(=O)ON6C(=O)CCC6=O)c2cc1Cl.CC(=O)Oc7cc8Oc9cc(OC(C)=O)c(Cl)cc9C%10(OC(=O)c%11ccc(cc%10%11)C(=O)ON%12C(=O)CCC%12=O)c8cc7Cl
Embalagem
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Outras notas
Amine reactive label for long term tracing of cells. Forms green fluorescent conjugates upon deacetylation[1]
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
C M Griffith et al.
Development (Cambridge, England), 116(4), 1087-1099 (1992-12-01)
During the fusion of rodent embryo palatal shelves, the cells of the outer epithelial layer slough off, allowing the cells of the medial edge basal layer to form a midline seam that undergoes epithelial-mesenchymal transformation, as judged by electron microscopy