Documentos Principais
21497-U
Hamilton® syringe, 800 series, cemented needle
810N, volume 100 μL, needle size 22s ga (bevel tip), needle L 51 mm (2 in.)
About This Item
Código UNSPSC:
41122001
eCl@ss:
32070500
NACRES:
NB.03
Materiais
stainless steel needle (point style 2)
tamanho da agulha
22s ga (bevel tip)
descrição
Microliter
Características
needle type N (cemented)
embalagem
pkg of 1 ea
fabricante/nome comercial
Hamilton 84858
agulha C
51 mm (2 in.)
volume
100 μL
compatibilidade
for use with Hamilton 810N (cemented needle)
Descrição geral
  • Same quality performance as 700 series, with additional benefits
  • The extended metal handle is removable and field repairable
  • The plunger stem resists bending
  • Accurate to within ±1% of the total volume
  • Temperature limit: 50°C for cemented needles, 115°C for removable needle
Informações legais
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microliter is a trademark of Hamilton Co.
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)