Documentos Principais
21188
Supelco
Calcium ionophore I - membrane A
Selectophore
Sinônimo(s):
Calcium ionophore I - cocktail A
About This Item
Código UNSPSC:
26111700
linha de produto
Selectophore
Formulário
solid
Descrição geral
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Outras notas
Ion-selective membrane for assaying calcium in whole blood, plasma and serum with ISE
Informações legais
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Neutral carrier based ion-selective electrode for the determination of total calcium in blood serum.
P Anker et al.
Analytical chemistry, 53(13), 1970-1974 (1981-11-01)