Documentos Principais
210374
Sigma-Aldrich
Acid Yellow 42
Dye content 25 %
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C32H24N8Na2O8S2
Número CAS:
Peso molecular:
758.69
Número do índice de cores:
22910
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
composição
Dye content, 25%
pf
263 °C (dec.) (lit.)
λmax
410 nm
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Na+].CC1=NN(C(=O)C1\N=N\c2ccc(-c3ccc(cc3S([O-])(=O)=O)\N=N\C4C(C)=NN(C4=O)c5ccccc5)c(c2)S([O-])(=O)=O)c6ccccc6
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)